Merck
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
Sinónimos:
Gadolinium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Gd(tmhd)3
About This Item
Fórmula lineal:
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
707.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99%
mp
182-184 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)