Merck
236128
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) fluoride
powder
Sinónimos:
Cobaltous fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CoF2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
concentración
37.8-40.6% (fluorine (F) basis (with lead acetate, gravimetric))
densidad
4.43 g/mL at 25 °C
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ali Talimian et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(1) (2019-12-28)
Highly dense magnesium aluminate spinel bodies are usually fabricated using pressure-assisted methods, such as spark plasma sintering (SPS), in the presence of lithium fluoride as a sintering aid. The present work investigates whether the addition of transition metal fluorides promotes
Ru-Pan Wang et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 121(45), 24919-24928 (2017-11-25)
We show that with 2p3d resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) we can accurately determine the charge-transfer parameters of CoF
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.