Merck
235814
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(NO2)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
260.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
55-57 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-2-5(9)6(13(14)15)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H
Clave InChI
VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride has been used in the synthesis of:
  • 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins[1]
  • new substituted 10 H-phenothiazines[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Naveen Gautam et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 29(3), 178-189 (2010-04-22)
This article describes the synthesis of new substituted 10 H-phenothiazines by Smiles rearrangement. These compounds are then used as a base to form ribofuranosides by treating them with a sugar (1-O-acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-ribofuranose). On oxidation with hydrogen peroxide in glacial acetic acid
M Romkes et al.
Cancer research, 47(19), 5108-5111 (1987-10-01)
The competitive receptor binding affinities of thirteen 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins to hepatic cytosol from rat, mouse, guinea pig, and hamster were determined with [3H]-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin as the radioligand. Multiple parameter linear regression analysis of the binding data from the four species gave