Merck
235652
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Sinónimos:
Tetramethylene dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
127.01
Beilstein:
635673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clave InChI
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)