233501
4-Hexylaniline
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
90%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
279-285 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19N/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(13)10-8-11/h7-10H,2-6,13H2,1H3
Clave InChI
OVEMTTZEBOCJDV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?