Merck
233102
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
90 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4,12H,5H2
Clave InChI
TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol has been used to investigate the aromatic aldehydes as substrate for yeast alcohol dehydrogenase[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aromatic aldehydes as substrates for yeast and yeast alcohol dehydrogenase.
A Long et al.
Biotechnology and bioengineering, 33(5), 657-660 (1989-01-25)