233099
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
231-233 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-3+
Clave InChI
ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?