Merck
229709
Sigma-Aldrich
Iodopentoxide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Diiodine pentoxide, Iodic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
I2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
333.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 229709, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
99.99% trace metals basis
densidad
5.0 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
Clave InChI
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)