229458
Antimony(IV) oxide
99.997%
Sinónimos:
Antimony tetroxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.997%
densidad
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?