Merck
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylmercury
Sinónimos:
Mercury(II)diphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2Hg
Número de CAS:
Peso molecular:
354.80
Beilstein:
637234
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
121-124 °C (lit.)
densidad
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
Clave InChI
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)