Merck
229156
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinoline N-oxide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
98%
mp
102-104 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2[n+]([O-])cccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11(10)12/h2-7H,1H3
Clave InChI
BWEGRKPOJXNZSK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The standard molar enthalpy of formation of 6-methoxyquinoline N-oxide was studied using static-bomb calorimetry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Energetics of 6-methoxyquinoline and 6-methoxyquinoline< i> N</i>-oxide: the dissociation enthalpy of the (N?O) bond.
Ribeiro da Silva MD, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 35(7), 1093-1100 (2003)