Merck
229067
Sigma-Aldrich
Dicinnamalacetone
98%
Sinónimos:
1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CH=CHCH=CH)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
286.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
mp
144-145 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccccc1)/C=C/C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C21H18O/c22-21(17-9-7-15-19-11-3-1-4-12-19)18-10-8-16-20-13-5-2-6-14-20/h1-18H/b15-7+,16-8+,17-9+,18-10+
Clave InChI
RLJALOQFYHCJKG-FVRNMFRHSA-N
Aplicación
Dicinnamalacetone was used as an indicator in measuring the surface acidity of homoionic montmorillonites by titrating certain Hammett indicators adsorbed on the clay with n-butylamine. It was also used as an indicator (yellow to bright red) for detection of excess hydrogen halides in many organic solvents (except alcohols).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Surface acidity of montmorillonites.
Frenkel M.
Clays and Clay Minerals, 22(5-6), 435-441 (1974)