Merck
227404
Sigma-Aldrich
Chirald®
99%
Sinónimos:
(2S,3R)-(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol, (2S,3R)-(+)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol, Dextrocarbinol base
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C(C6H5)(OH)CH(CH3)CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
283.41
Beilstein:
2384178
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]21/D +8.2°, c = 10 in ethanol
mp
54-56 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
C[C@H](CN(C)C)[C@@](O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(15-20(2)3)19(21,18-12-8-5-9-13-18)14-17-10-6-4-7-11-17/h4-13,16,21H,14-15H2,1-3H3/t16-,19+/m1/s1
Clave InChI
INTCGJHAECYOBW-APWZRJJASA-N
Información legal
Chirald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)