226300
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
98%
Sinónimos:
Glyoxylic acid ethyl ester ethylene mercaptal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.27
Beilstein:
118157
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?