Merck
225835
Sigma-Aldrich
Resolve-Al YbFOD
Sinónimos:
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium, Yb[fod]3
About This Item
Fórmula lineal:
Yb(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
1061.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 225835, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: erbium
reagent type: catalyst
mp
108-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(\O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Yb/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
Clave InChI
KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of rare earth metal complexes for separation of lanthanide metals
  • Conformational mobility of substituted 2-methoxychalcones under the action of lanthanide shift reagents
  • NMR titration on cation-π complexes of bowl-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons
  • Specific recognition of chiral amino alcohols
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)