Merck
221910
Sigma-Aldrich
4-Nitro-N-propylbenzylamine hydrochloride
98%
Sinónimos:
PNBPA
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH2NHCH2CH2CH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
230.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
233-235 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
Cl.CCCNCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-2-7-11-8-9-3-5-10(6-4-9)12(13)14;/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3;1H
Clave InChI
LWISLZIFEARHJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Nitro-N-propylbenzylamine hydrochloride was used as a derivatization reagent for the extraction of amine in the determination of trace amounts of diisocyanate monomers in contaminated air by an electroanalytical method[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Corbini G, et al.
Analyst, 116(7), 731-734 (1991)