21989
(1S,3S)-trans-4-Carene
technical, ≥85% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Análisis
≥85% (sum of enantiomers, GC)
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −156±3°, neat
índice de refracción
n20/D 1.471
densidad
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C=C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
Clave InChI
LGNSZMLHOYDATP-HLTSFMKQSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup