219746
DL-Homocysteic acid
97%
Sinónimos:
DL-2-Amino-4-sulfobutyric acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
273 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)
Clave InChI
VBOQYPQEPHKASR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable