Merck
21885
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-DL-glutamic acid
≥99.0%
Sinónimos:
3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH(COOH)CH2CH(COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.14
Beilstein:
2214048
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
UHBYWPGGCSDKFX-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the recommended method for storing stock solutions of item 21885, γ-Carboxy-DL-glutamic acid?
    1 respuesta
    1. The stock solution of γ-Carboxy-DL-glutamic acid can be stored at temperatures below -20℃ for several months.
      ¿Le ha resultado útil?