Merck
218529
Sigma-Aldrich
4-Morpholinecarbonitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
71-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
Clave InChI
BOQOXLAQTDFJKU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
He I and He II photoelectron spectra of 4-morpholinecarbonitrile has been investigated[1].
Aplicación
4-Morpholinecarbonitrile was used in the synthesis of substituted heterocyclic compounds[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Trans-annular interactions in morpholines: A photoelectron spectroscopic study.
Novak I and Kovac B.
Heteroatom Chem., 6(1), 29-31 (1995)
Tautomerie von Heterocyclen, VII. Synthese und Reaktionen N-vinylsubstituierter Chlorformamidine.
Ried W and Erle H-E.
Chemische Berichte, 112(2), 640-647 (1979)