216062
2-Chlorobenzamide
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
142-144 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Clave InChI
RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?