214663
2-Ethylanthracene
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
mp
152-153 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H14/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h3-11H,2H2,1H3
Clave InChI
ZXAGXLDEMUNQSH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable