Merck
213802
Sigma-Aldrich
Dimethylcyanamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCN
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
506093
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.41 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C#N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)