Merck
213489
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-methylaniline
≥95%
Sinónimos:
N-Methyl-N-ethylaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)