Merck
21335
Sigma-Aldrich
(1R)-Camphor oxime
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R)-1,7,7-Trimethylbicylco[2,2,1]heptan-2-one oxime
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO
Número de CAS:
Peso molecular:
167.25
Beilstein:
2413664
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
115-119 °C
grupo funcional
oxime
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
Clave InChI
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
Otras notas
Chiral intermediate; starting material for the preparation of R(+)-bornylamine and R(-)isobornylamine[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)