Merck
213020
Sigma-Aldrich
Malachite Green Carbinol hydrochloride
Dye content 85 %
Sinónimos:
Basic Green 4, Malachite Green hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H26N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
382.93
Número de índice de color:
42000
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 85%
λmáx.
425 nm
615 nm (2nd)
cadena SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2O.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(26,18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17,26H,1-4H3;1H
Clave InChI
MJRWALOBODKCCZ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
In solution, the hydrochloride loses water rapidly to give the chloride salt that corresponds to the oxalate (cat. no. 861219).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Yann Desfougères et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2091, 59-71 (2019-11-28)
The yeast Saccharomyces cerevisiae has given us much information on the metabolism and function of inositol polyphosphates and inorganic polyphosphate. To expand our knowledge of the metabolic as well as functional connections between inositol polyphosphates and inorganic polyphosphate, we have