211672
Nipecotic acid
98%
Sinónimos:
(±)-β-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, 3-Piperidinecarboxylic acid, Hexahydronicotinic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
261 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Clave InChI
XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC23A2(9962)
Descripción general
Aplicación
Reactant for synthesis of:
Anticonvulsants
HCV NS5B polymerase inhibitors
Cathepsin S inhibitors
Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?