Merck
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
97%
Sinónimos:
1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
2803055
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
Clave InChI
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1