211338
4-Phenylmorpholine
≥98%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.63 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
bp
165-170 °C/45 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CN(CCO1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?