Merck
210692
Sigma-Aldrich
Acid Blue 45
Dye content 50 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8N2Na2O10S2
Número de CAS:
Peso molecular:
474.33
Número de índice de color:
63010
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
composición
Dye content, 50%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
595 nm
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Nc1cc(c(O)c2C(=O)c3c(N)cc(c(O)c3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A A Ensafi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(9), 1739-1743 (2001-08-17)
A sensitive, rapid and selective procedure is proposed for the flow injection determinations of periodate by spectrofluorometric detection. The method is based on the reaction of periodate with Alizarin Navy Blue in basic solution. The reagents and manifold variables influence