209929
2-Ethoxytetrahydrofuran
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
densidad
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC1CCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-7-6-4-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
JQYYUWHWGCJWTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup