20589
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.CC(C)(C)OC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3.ClH/c1-10(2,3)14-7-8(12)9(13)15-11(4,5)6;/h8H,7,12H2,1-6H3;1H/t8-;/m0./s1
Clave InChI
RDWZQVGVBTYCBD-QRPNPIFTSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?