Merck
205788
Sigma-Aldrich
Palladium(II) sulfate
98%
Sinónimos:
Palladium(2+) sulfate, Palladous sulfate
Seleccione un Tamaño
1 G
130,20 €
5 G
571,00 €
130,20 €
Precio de catálogo186,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
130,20 €
5 G
571,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
PdSO4
Número de CAS:
Peso molecular:
202.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
130,20 €
Precio de catálogo186,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
bp
330 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)