Merck
205729
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, unreduced
Sinónimos:
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
Seleccione un Tamaño
10 G
176,00 €
50 G
823,00 €
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
176,00 €
50 G
823,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palladium on barium sulfate (Pd/BaSO4), also known as Rosenmund catalyst, is used for the decarboxylation of aliphatic esters for further production of biodiesel.[1] It can also be used in hydrogenation reaction.[2] Pd/BaSO4 may be used as a catalyst reservoir for the Stille cross-coupling reaction between iodobenzene and tributylphenyltin.[3]
Otras notas
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Palladium on carbon-catalyzed solvent-free and solid-phase hydrogenation and Suzuki-Miyaura reaction
Monguchi Y, et al.
Tetrahedron, 67(45), 8628-8634 (2011)
Stille cross-coupling reaction using Pd/BaSO4 as catalyst reservoir
Coelho AV, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 22(1), 39-42 (2008)
Palladium-catalyzed decarboxylation of higher aliphatic esters: Towards a new protocol to the second generation biodiesel production
Han J, et al.
Green Chemistry, 12(3), 463-467 (2010)