Merck
204617
Sigma-Aldrich
Thallium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Tl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
456.76
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38120906
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
Clave InChI
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)