Merck
204412
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Fórmula lineal:
Ag2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
311.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: silver
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
652 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.