203432
Indium
powder, −60 mesh, 99.999% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Análisis
99.999% trace metals basis
formulario
powder
resistividad
8.37 μΩ-cm
tamaño de partícula
−60 mesh
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Artículos
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.