Merck
203327
Sigma-Aldrich
Gallium(III) fluoride trihydrate
≥99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
GaF3 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
180.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.9%
cadena SMILES
O.F[Ga](F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)