199427
1,5-Dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
mp
54-56 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccc(C#N)n1C
InChI
1S/C7H8N2/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
DRXOPQFEWDRGKT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The standard molar enthalpy of formation of 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile in the gaseous phase was studied.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The Journal of Chemical Thermodynamics, 48, 194-200 (2012)