Merck
199265
Sigma-Aldrich
4-(Ethylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5SC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
solid
mp
145-147 °C (lit.)
cadena SMILES
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)