Merck
197874
Sigma-Aldrich
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
≥98%
Sinónimos:
3,4,5-Trimethoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
240.25
Beilstein:
1471912
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98%
formulario
powder
mp
100-104 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(CCC(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C12H16O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)14)7-10(16-2)12(9)17-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable