Merck
197610
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.563 (lit.)
bp
132-133 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadena SMILES
Brc1cccc(c1)C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-11-4-5-12-9/h1-3,6,9H,4-5H2
Clave InChI
VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of acetal by arylation of 1-benzylpiperidin-4-amine[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andrew M Griffin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(21), 5999-6003 (2009-10-06)
We have investigated phenol replacements in a series of diaryl amino piperidine delta opioid agonists. From this study we have demonstrated that the hydroxy functional group can be replaced with a primary amide group, giving enhanced activity at the delta