Merck
196827
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
HC6F4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
densidad
1.347 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
Clave InChI
POMGTQLCZJZYAM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Direct arylation reaction of 2,3,5,6-tetrafluorotoluene with various arylhalides has been investigated[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marc Lafrance et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8754-8756 (2006-07-06)
Penta-, tetra-, tri-, and difluorobenzenes undergo direct arylation with a wide range of arylhalides in high yield. Inverse reactivity is observed compared to the common electrophilic aromatic substitution pathway since electron-deficient, C-H acidic arenes react preferentially. Computational studies indicate that