Merck
196541
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H2(NO2)2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
212.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
86-89 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(CO)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O5/c1-5-6(4-11)2-7(9(12)13)3-8(5)10(14)15/h2-3,11H,4H2,1H3
Clave InChI
HLBXFLNVFJFEKD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)