196444
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
96%
Sinónimos:
(+)-Fenchol, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanol, Fenchyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
39-45 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)[C@H]1O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Clave InChI
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?