Merck
196037
Sigma-Aldrich
4-Isopropylbenzyl alcohol
97%
Sinónimos:
Cumic alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
135-136 °C/26 mmHg (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
Clave InChI
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Isopropylbenzyl alcohol has mosquito repellent properties and has been isolated from Eucalyptus camaldulensis[1]. Oxidation of 4-isopropylbenzyl alcohol over TiO2-supported nano gold catalyst has been investigated[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Selective oxidation of alcohols to aldehydes and ketones over TiO2-supported gold nanoparticles in supercritical carbon dioxide with molecular oxygen.
Wang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 349(1), 86-90 (2008)
New mosquito repellent from Eucalyptus camaldulensis.
Watanabe K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41(11), 2164-2166 (1993)
Annemieke Strijkstra et al.
Applied and environmental microbiology, 80(24), 7592-7603 (2014-09-28)
The betaproteobacteria "Aromatoleum aromaticum" pCyN1 and "Thauera" sp. strain pCyN2 anaerobically degrade the plant-derived aromatic hydrocarbon p-cymene (4-isopropyltoluene) under nitrate-reducing conditions. Metabolite analysis of p-cymene-adapted "A. aromaticum" pCyN1 cells demonstrated the specific formation of 4-isopropylbenzyl alcohol and 4-isopropylbenzaldehyde, whereas with