Merck
19597
Sigma-Aldrich
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonic acid triflate
≥97.0%
Sinónimos:
1-Butyl-3-(4-sulfobutyl)imidazolium triflate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21F3N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
410.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0%
impurezas
≤3.0% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
trazas de anión
bromide (Br-): 50 mg/kg
chloride (Cl-): 50 mg/kg
fluoride (F-): 50 mg/kg
nitrate (NO3-): 50 mg/kg
sulfate (SO42-): 2000 mg/kg
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](CCCCS(O)(=O)=O)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Vivian R Feig et al.
Nature communications, 9(1), 2740-2740 (2018-07-18)
Conductive and stretchable materials that match the elastic moduli of biological tissue (0.5-500 kPa) are desired for enhanced interfacial and mechanical stability. Compared with inorganic and dry polymeric conductors, hydrogels made with conducting polymers are promising soft electrode materials due to