Merck
19578
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H25N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
335.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
cadena SMILES
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccn2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-7-5-6-8-18-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
Clave InChI
KPTMVVXATYPAOF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate may be used in chemical synthesis of heterocyclic building blocks.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)