Merck
195405
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
97%
Sinónimos:
3-(p-Tolyloxy)benzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.59 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11-5-7-13(8-6-11)16-14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
Clave InChI
ASKLCRGXIJGVOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde was used in the synthesis of benzoxazole derivatives of the mannopeptimycin glycopeptide antibiotics[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phaik-Eng Sum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(15), 2607-2610 (2003-07-11)
A series of benzoxazole derivatives of the mannopeptimycin glycopeptide antibiotics was synthesized via a novel benzoxazole formation reaction by treating aminophenol of mannopeptimycin-beta with an aldehyde and DDQ in DMF. Some of these derivatives (e.g., 5b, 5d, 5m, and 7b)