195057
2-Benzylaminopyridine
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
bp
116-131 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
cadena SMILES
C(Nc1ccccn1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
Clave InChI
WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable